Läs mer
2-(Klorometyl)bensimidazol, 95 %
Produktkod. 11497226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497226 25 g 25g
11487226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25548.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166,61 g/mol
2-(klormetyl)bensimidazol används som mellanprodukt i läkemedel, i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(klormetyl)bensimidazol används som intermediär i läkemedel, i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4857-04-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)benzimidazole
Smältpunkt 141 °C till 143 °C (dekomposition)
Molekylformel C7H5ClN2
MDL-nummer MFCD00051944
Kvantitet 25 g
Synonym 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-namn 2-klor-lH-bensimidazol
Molekylvikt (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formel vikt 166.61
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.