Läs mer
2-(Chloromethyl)benzothiazole, 95%
Produktkod. 15482129
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482129 5 g 5g
15492129 250 mg 250mg
15472129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64781.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37859-43-1 | C8H6ClNS | 183.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37859-43-1
Molekylformel C8H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 183.65
MDL-nummer MFCD05664944
InChI-nyckel SERUZNHRWBXDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-1,3-benzothiazole, 2-chloromethyl benzothiazole, 2-chloromethyl benzo d thiazole, benzothiazole, 2-chloromethyl, 2-chloromethylbenzothiazole, 2-chloromethyl-benzothiazole, 2-chloromethylbenzthiazole, acmc-1ag8v, ksc776s1l, 2-chloromethylbenzo d thiazole
PubChem CID 304978
IUPAC-namn 2-(klormetyl)-1,3-bensotiazol
LEDER ClCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)benzothiazole
Smältpunkt 34°C
Kokpunkt 88°C to 99°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 120805
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 183.65
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.