Läs mer
2-(Klorometyl)naftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)naphthalene |
| CAS | 2506-41-4 |
| Molekylformel | C11H9Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2 |
| LEDER | ClCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(klorometyl)naftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.64 |
| Formel vikt | 176.0393 |