Läs mer
2-(Klorometyl)pyridinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11493913
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493913 25 g 25g
11483913 5 g 5g
11403923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10226.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
2-(klormetyl)pyridinhydroklorid användes som reagens vid baskatalyserad alkylering av p-tert-butylcalix[6]aren och p-tert-butylcalix[5]aren i DMF. Det användes i syntesen av Gd3+ dietylentriaminpentaättiksyra bisamidkomplex, ett Zn2+-känsligt kontrastmedel för magnetisk resonansbild.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(klormetyl)pyridinhydroklorid användes som reagens vid baskatalyserad alkylering av p-tert-butylcalix[6]aren och p-tert-butylcalix[5]aren i DMF. Det användes i syntesen av Gd3+ dietylentriaminpentaättiksyra bisamidkomplex, ett Zn2+-känsligt kontrastmedel för magnetisk resonansbild.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton (10-50 mg/ml), 95 % etanol (100 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopiskt lager i inert gas Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6959-47-3
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD00012811
InChI-nyckel JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC-namn 2-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3689155
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, aceton (10-50 mg/ml), 95%etanol (100 mg/ml).
Formel vikt 164.04
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.