Läs mer
2-(klormetyl)pyrimidinhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472570
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472570 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10472570 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00188DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H6Cl2N2
MDL-nummer MFCD09834372
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
InChI-nyckel XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.ClCC1=NC=CC=N1
IUPAC-namn 2-(klormetyl)pyrimidin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 165.02
PubChem CID 20025606
Formel vikt 165.02
Procent renhet 95%