Läs mer
2-(klormetyl)kinolinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10376310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10376310
Brand: Thermo Scientific Acros 109510250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3747-74-8 | C10H8ClN·HCl | 214.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3747-74-8
Molekylformel C10H8ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 214.1
MDL-nummer MFCD00012734
InChI-nyckel WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
PubChem CID 3083823
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)quinoline;hydrochloride
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183.0°C to 187.0°C
Färg Cream to Yellow or Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (5% in water) Clear
Formel vikt 214.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.