Läs mer
2-(Klorometyl)kinolin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30353851
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30353851 10 g
1 options
Produktkod. 30353851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36882510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Molekylformel C10H9Cl2N
Kvantitet 10 g
Synonym 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
LEDER Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
IUPAC-namn 2-(klorometyl)kinolin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 214.09
Formel vikt 213.0112