Läs mer
2-(Chloromethyl)thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)thiophene |
| CAS | 765-50-4 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4H2 |
| LEDER | ClCc1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)thiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.611 |
| Formel vikt | 131.98 |