Läs mer
2-Kloronaftalen-1,4-dion (2-Kloro-1,4-naftalen), Mikromol™
Beskrivning
2-Kloronaftalen-1,4-dion (2-Kloro-1,4-naftalen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1010-60-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H5 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| LEDER | ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-kloronaftalen-1,4-dion |
| Visa mer |