Läs mer
2-kloronaftalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10299780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299780 25 g Glasflaska 25g
10289780 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404840250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-58-7 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-58-7
Molekylformel C10H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 162.62
MDL-nummer MFCD00035731
InChI-nyckel CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-chloro, 2-chloro naphthalene, beta-chloronaphthalene, halowax, 2-chlornaftalen, rcra waste number u047, 2-chloro-naphthalene, .beta.-chloronaphthalene, 2-chlornaftalen czech, unii-49o81u3iti
PubChem CID 7056
IUPAC-namn 2-klornaftalen
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloronaphthalene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57°C to 60°C
Färg Vitt
Kokpunkt 256°C
Flampunkt 125°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 2152
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,ether and chloroform
Formel vikt 162.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloronaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.