missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloronaphthalene-d7, CDN

Produktkod. 30320834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320834 0.01 g
30321914 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320834 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND24620.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloronaphthalene-d7
CAS 93951-84-9
Molekylformel C10 2H7 Cl
Kvantitet 0.01 g
Synonym Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9 CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7
InChI formel InChI=1 S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H]
IUPAC-namn 2-chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 169.66
Formel vikt 169.0676 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.