missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloronaphthalene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloronaphthalene-d7 |
| CAS | 93951-84-9 |
| Molekylformel | C10 2H7 Cl |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9 CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.66 |
| Formel vikt | 169.0676 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?