missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloronaphthalene-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloronaphthalene-d7 |
| CAS | 93951-84-9 |
| Molekylformel | C10 2H7 Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.66 |
| Formel vikt | 169.0676 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?