Läs mer
2-Chloronaphthalene, TRC
Produktkod. 30360010
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30360010 1 g
1 options
Produktkod. 30360010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3737301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloronaphthalene
CAS 91-58-7
Molekylformel C10 H7 Cl
Kvantitet 1 g
Synonym Naphthalene, 2-chloro-, 2-Chloronaphthalene, PCN 2, β-Chloronaphthalene, 2-Monochloronaphthalene, 2-MonoCN, 2-MCN, PCN-2
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
LEDER Clc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-chloronaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 162.62
Formel vikt 162.0236