missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloronicotinic acid, 99%

Produktkod. p-7023487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448956 10 g 10g
11458956 50 g 50g
11468956 250 g 250g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11448956

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17082.09

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2942-59-8
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD00006236
InChI-nyckel IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
PubChem CID 76258
IUPAC-namn 2-klorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloronicotinic acid
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 119023
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.