Läs mer
2-Chloronicotinic acid, 99%
Produktkod. 11448956
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448956 10 g 10g
11458956 50 g 50g
11468956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17082.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2942-59-8
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD00006236
InChI-nyckel IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
PubChem CID 76258
IUPAC-namn 2-klorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloronicotinic acid
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 119023
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.