Learn More
2-klornikotinsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10209790 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
50g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10209790 50 g Glasflaska 50g
1 options
Product Code. 10209790 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 404860500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloronicotinic acid
Namnnotering 98%
CAS 2942-59-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176°C to 178°C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H4ClNO2
Linjär formel Cl(C5H3N)COOH
MDL-nummer MFCD00006236
Kvantitet 50 g
Beilstein 22, II, 35
Synonym 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
InChI-nyckel IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2-klorpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 157.56
PubChem CID 76258
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloronicotinic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.