Läs mer
2-Chloronicotinic Acid, TRC
Produktkod. 30364435
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30364435 25 g
1 options
Produktkod. 30364435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37092025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloronicotinic acid
CAS 2942-59-8
Molekylformel C6 H4 Cl N O2
Kvantitet 25 g
Synonym Nicotinic acid, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid, 3-Carboxy-2-chloropyridine, CNIS, NSC 378
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1cccnc1Cl
IUPAC-namn 2-chloropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 157.55
Formel vikt 156.9931