Läs mer
2-Chloronicotinoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloronicotinoyl Chloride |
| CAS | 49609-84-9 |
| Molekylformel | C6H3Cl2NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3-pyridinecarbonyl Chloride, 2-Chloronicotinic Chloride, 2-Chloronicotinoyl Chloride, 2-Chloronicotinyl Chloride, 2-Chloronictinoyl Chloride, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H |
| LEDER | ClC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloropyridine-3-carbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176 |
| Formel vikt | 174.9592 |