Läs mer
2-Chlorophenethyl bromide, 95%
Produktkod. 11934541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11934541 5 g 5g
11924541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11934541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16793-91-2 | C8H8BrCl | 219.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16793-91-2
Molekylformel C8H8BrCl
Molekylvikt (g/mol) 219.51
InChI-nyckel AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2756963
IUPAC-namn 1-(2-brometyl)-2-klorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenethyl bromide
CAS Min % 94.0
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.4569g/mL, 1.4569
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Synonym 2-chlorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-chlorobenzene, 2-2-chlorophenyl ethylbromide, 1-2-bromo-ethyl-2-chloro-benzene, 1-2-bromo-ethyl-2-chlorobenzene, benzene,1-2-bromoethyl-2-chloro, benzene, 1-2-bromoethyl-2-chloro, 1-2-bromoethyl-2-chloro-benzene, 2-chlorophenethylbromide, acmc-1cfee
Kokpunkt 110°C to 112°C (10.0 Torr)
Formel vikt 219.51
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorophenethyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.