Läs mer
2-klorfenol, 98+%
Produktkod. 10722231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastburk
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722231 5 g Glasflaska 5g
10072250 100 g Glasflaska 100g
10635632 500 g Glasflaska 500g
10239603 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
11954681 10 kg Plastburk 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10722231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-57-8
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00002159
InChI-nyckel ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC-namn 2-klorfenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenol
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8.0°C
Densitet 1.2620g/mL, 1.262
Kokpunkt 173.0°C to 175.0°C
Flampunkt 63°C
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4OH
Brytningsindex 1.5580 to 1.5600
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Löslighetsinformation Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viskositet 4.11 mPa.s (25°C)
Formel vikt 128.56
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.