Läs mer
2-klorfenol, 99 %
Produktkod. 11474063
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474063 250 g 250g
11464063 1000 g 1000g
11484063 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10311.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,555 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-57-8
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.555
MDL-nummer MFCD00002159
InChI-nyckel ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC-namn 2-klorfenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenol
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.26
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2021
Beilstein 1905114
Merck Index 14,2154
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.