missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chlorophenol D4 (3,4,5,6 D4) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30312107
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312107 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312107 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11470100ME1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4
CAS 93951-73-6
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylformel C6 2H4 H Cl O
Kvantitet 1 mL
Synonym Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
IUPAC-namn 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol
Molekylvikt (g/mol) 132.58
Formel vikt 132.028 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.