Läs mer
2-Chlorophenol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-73-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H Cl O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.58 |
| Visa mer |