Läs mer
2-Chlorophenol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 12337213 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Produktkod.
12337213 500mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Produktkod. 12337213 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/5040/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 95-57-8
Smältpunkt 8°C
Färg Yellow
Kokpunkt 173°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H5ClO
MDL-nummer 2159
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 128.56g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.