Läs mer
2-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15808720
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15808720 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15808720 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8022530100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 95-57-8
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.26 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 174°C/1013 hPa
Molekylformel 2-(Cl)C6H4OH
MDL-nummer MFCD00002159
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene, 2-Chlorophenol
Molekylvikt (g/mol) 128.56