Läs mer
2-Chlorophenoxyacetic acid, 98+%
Produktkod. 11314374
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314374 25 g 25g
11324374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314374 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00926.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 614-61-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-61-9
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD00004298
InChI-nyckel OPQYFNRLWBWCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenoxyacetic acid, 2-chlorophenoxy acetic acid, o-chlorophenoxyacetic acid, 2-2-chlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 2-chlorophenoxy, acide o-chlorophenoxyacetique, acetic acid, o-chlorophenoxy, unii-x2512m5l7q, acetic acid, chlorophenoxy
PubChem CID 11969
IUPAC-namn 2-(2-klorfenoxi)ättiksyra
LEDER OC(=O)COC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenoxyacetic acid
Smältpunkt 147°C to 152°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1103151
Formel vikt 186.59
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.