Läs mer
(2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, Mikromol™
Beskrivning
(2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| CAS | 90717-17-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | o-Chlorophenyl 1-Hydroxycyclopentyl Ketone, Ketamine Impurity C, Ketamine Hydrochloride Imp. C (EP), Ketamine Imp. C (EP), (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, 1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenyl 1-hydroxycyclopentyl ketone, Ketamine Hydrochloride Impurity C, Ketamine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2 |
| LEDER | OC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)-(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Visa mer |