Läs mer
2-Chlorophenyl Cyclopentyl-d9 Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorophenyl Cyclopentyl-d9 Ketone |
| CAS | 1073255-46-5 |
| Molekylformel | C12H4D9ClO |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2/i1D2,2D2,5D2,6D2,9D |
| LEDER | O=C(C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2=C(Cl)C=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)(cyclopentyl-d9)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.74 |
| Formel vikt | 217.12 |