Läs mer
2-klorfenylcyklopentylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322526
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322526 10 g 10g
11332526 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06448.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6740-85-8 | C12H13ClO | 208.685 g/mol
2-klorfenylcyklopentylketon används som reagens vid framställning av bicykliska och polycykliska aromatiska kolväten. Det fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt och även som en mellanprodukt av ketamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorofenylcyklopentylketon används som reagens vid framställning av bicykliska och polycykliska aromatiska kolväten. Det fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt och även som en mellanprodukt av ketamin.
Löslighet Något blandbar med kloroform
och etylacetat.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6740-85-8
Molekylformel C12H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 208.685
MDL-nummer MFCD00038367
InChI-nyckel QIJMMRNZBJHXRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone, 2-chlorophenyl cyclopentyl methanone, o-chlorophenyl cyclopentyl ketone, o-chlorobenzoylcyclopentane, 2-chlorophenyl-cyclopentylketone, methanone, 2-chlorophenyl cyclopentyl, 2-chlorobenzoylcyclopentane, acmc-1b5a4, 0-chlorphenylcyclopentylketone, 1-2-chlorobenzoyl cyclopentane
PubChem CID 81223
IUPAC-namn (2-klorfenyl)-cyklopentylmetanon
LEDER C1CCC(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
Densitet 1.16
Kokpunkt 130°C (5 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 10 g
Beilstein 1873022
Löslighetsinformation Slightly miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 208.69
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.