Läs mer
2-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone, TRC
Produktkod. 30363233
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30363233 50 g -
30358237 10 g -
30365407 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37782050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6740-85-8
Molekylformel C12H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 208.68
Synonym (2-Chlorobenzoyl)cyclopentane, Cyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone, Cyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone, (2-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone
IUPAC-namn (2-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone
LEDER Clc1ccccc1C(=O)C2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2
Formel vikt 208.0655