Läs mer
(2-Chlorophenyl)diphenyl-d5-methanol (phenyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 1219802-30-8 |
| Molekylformel | C19 D5 H10 Cl O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)diphenyl-d5-methanol (phenyl-d5), (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol-D5 (phenyl-D5), 2-Chloro-α-phenyl-α-(phenyl-d5)benzenemethanol, o-Chlorophenyldiphenylmethanol-d5, (2-Chlorophenyl)(phenyl)(phenyl-d5)methanol |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21 H/i1D,3 D,4 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.8056 |
| Formel vikt | 299.1125 g/mol |
| Visa mer |