missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Chlorophenyl)diphenylmethane, TRC

Produktkod. 30359295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359295 1 g
30358650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3778951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56153-60-7
Molekylformel C19 H15 Cl
Molekylvikt (g/mol) 278.78
Synonym (2-Chlorophenyl)diphenylmethane, 1-Chloro-2-(diphenylmethyl)benzene
IUPAC-namn 1-benzhydryl-2-chlorobenzene
LEDER Clc1ccccc1C(c2ccccc2)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-Chlorophenyl)diphenylmethane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
Formel vikt 278.0862
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.