Läs mer
(2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H |
| Formel vikt | 294.0811 |
| Procent renhet | >95% |