Läs mer
(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl Ethyl Ether, Mikromol™
Description
(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl Ethyl Ether
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| CAS | 717109-43-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H19 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClO/c1-2-23-21(17-11-5-3-6-12-17,18-13-7-4-8-14-18)19-15-9-10-16-20(19)22/h3-16H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[ethoxy(diphenyl)methyl]benzene |
| Show More |