Läs mer
2-Klorofenylisocyanat, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 2-4 °C |
| Kokpunkt | 203 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Vätska |