Läs mer
2-Klorofenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11483767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483767 5 g 5g
11493767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18238.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169,626 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2740-81-0
Molekylformel C7H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 169.626
MDL-nummer MFCD00004801
InChI-nyckel DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC-namn 1-klor-2-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.287
Kvantitet 5 g
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.6608
UN-nummer UN2922
Beilstein 2081473
Kokpunkt 260 °C till 262 °C
Formel vikt 169.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.