Läs mer
(2-klorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10536863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07829CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77421-13-7
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.08
MDL-nummer MFCD04116369
InChI-nyckel CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Kvantitet 250 mg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 225.09
Procent renhet 97%