Läs mer
(2-klorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10536863
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10536863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10441504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07829DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 77421-13-7
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.08
MDL-nummer MFCD04116369
InChI-nyckel CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 225.09
Procent renhet 97%