Läs mer
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane, Mikromol™
Produktkod. 30049630
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049630 100 mg
1 options
Produktkod. 30049630 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0015.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
CAS 3509-85-1
Analyt- eller komponentnamn (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H9 Cl3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
LEDER Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 271.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 269.977 g/mol