Läs mer
2-klorfenylfosforodikloridat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480423
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480423 5 g 5g
11490423 25 g 25g
11400433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11505.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15074-54-1
Molekylformel C6H4Cl3O2P
Molekylvikt (g/mol) 245.42
MDL-nummer MFCD00009704
InChI-nyckel VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 84775
IUPAC-namn 1-klor-2-diklorfosforyloxibensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densitet 1.491
Kokpunkt 82°C to 84°C (0.4 mmHg)
Flampunkt 105°C (221°F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 911009
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 245.43
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.