Läs mer
(2-Klorofenyl)triklometan, Mikromol™
Beskrivning
(2-Klorofenyl)triklometan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 2136-89-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H4 Cl4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)trichlormethane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-(triklometyl)bensen |
| Visa mer |