Läs mer
2-Chlorophenylacetic acid, 98.5+%
Produktkod. 10327700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10327700 5 g Glass bottle 5g
10514131 25 g Glass bottle 25g
10168123 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10327700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2444-36-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.6
MDL-nummer MFCD00004317
InChI-nyckel IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 94.0°C to 97.0°C
CAS Min % 98.5
Färg White to Yellow
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Powder
Analysprocentintervall 98.5+%
Linjär formel ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, 447
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98.5+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenylacetic acid
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.