Läs mer
2-Klorfenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11482518
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482518 250 g 250g
11462518 10 g 10g
11472518 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15834.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2444-36-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00004317
InChI-nyckel IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
IUPAC-namn 2-(2-klorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 94 °C till 97 °C
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Beilstein 1101523
Kokpunkt 145 °C (5 mmHg)
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.