Läs mer
2-Klorfenylättiksyra, TRC
Produktkod. 30354536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354536 50 g
30351860 25 g
30363309 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354536 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37538050G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2444-36-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
Synonym (2-Chlorophenyl)acetic Acid, (o-Chlorophenyl)acetic Acid, 2-(o-Chlorophenyl)ethanoic Acid, 2-Chlorobenzeneacetic Acid, NSC 4613, o-Chlorobenzeneacetic Acid
IUPAC-namn 2-(2-klorofenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formel vikt 170.0135