Läs mer
2-Chlorophenylacetone, 96%
Produktkod. 11312297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312297 1 g 1g
11322297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09846.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6305-95-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk intermediär.
Löslighet Svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6305-95-9
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00045175
InChI-nyckel LWGNDIMNCPMZOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetone, 1-2-chlorophenyl propan-2-one, 1-2-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-2-chlorophenyl, acmc-20apcv, 2-chlorphenyl acetone, 1-2-chlorophenyl acetone #, 1-2-chlorophenyl-2-propanone, 1-2-chloro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 229355
IUPAC-namn 1-(2-klorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetone
Kokpunkt 102°C to 103°C (3 mmHg)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 1 g
Beilstein 2043542
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 168.62
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.