Läs mer
2-Chlorophenylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11424574
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424574 10 g 10g
11434574 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13176.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2856-63-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2856-63-5
Molekylformel C8H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 151.593
MDL-nummer MFCD00001898
InChI-nyckel MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl cyanide, 2-chlorophenylacetonitrile, 2-2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro, 2-chlorobenzeneacetonitrile, 2-chlorobenzylcyanide, 2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-chlorophenyl
PubChem CID 76112
IUPAC-namn 2-(2-klorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetonitrile
Smältpunkt 21°C to 24°C
Kokpunkt 240°C to 242°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2043683
Formel vikt 151.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.