Läs mer
2-Chlorophenylacetylene, 98%
Produktkod. 15410258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410258 1 g 1g
15420258 5 g 5g
15430258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53441.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
2-klorofenylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorofenylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i hexan.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-31-4
Molekylformel C8H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 136.578
MDL-nummer MFCD00269951
InChI-nyckel DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
PubChem CID 585995
IUPAC-namn 1-klor-2-etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylacetylene
Densitet 1.125
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.571
Kokpunkt 82°C (12 mmHg)
Löslighetsinformation Soluble in hexane.
Formel vikt 136.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.