Läs mer
2-klorofenylacetylen, 98 %
Produktkod. 10656620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10656620 1 g 1g
10169389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434750010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-31-4
Molekylformel C8H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 136.58
MDL-nummer MFCD00269951
InChI-nyckel DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
PubChem CID 585995
IUPAC-namn 1-klor-2-etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chlorophenylacetylene
CAS Min % 97.5
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kokpunkt 82 °C (16,0 hPa)
Formel vikt 136.58
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorophenylacetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.