Läs mer
2-Klorofenylboronsyra, 97 %
Codice prodotto. 10475282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10475282 1 g Glasflaska 1g
10465232 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10475282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 358990010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3900-89-8
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00674012
InChI-nyckel RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC-namn (2-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylboronic acid
Smältpunkt 94,0 °C till 95,0 °C
CAS Min % 96.0
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter, thf, dmso, dmf, metanol
Formel vikt 156.38
Procent renhet 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.